118311
2-Decanol
98%
Sinonimo/i:
Methyl octyl carbinol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.434 (lit.)
P. ebollizione
211 °C (lit.)
Punto di fusione
−6-−4 °C (lit.)
Densità
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCC(C)O
InChI
1S/C10H22O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(2)11/h10-11H,3-9H2,1-2H3
ACUZDYFTRHEKOS-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?