117471
N-tert-Butylformamide
98%
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.433 (lit.)
P. ebollizione
202 °C (lit.)
Punto di fusione
16 °C (lit.)
Densità
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amide
Stringa SMILE
CC(C)(C)NC=O
InChI
1S/C5H11NO/c1-5(2,3)6-4-7/h4H,1-3H3,(H,6,7)
SDLAKRCBYGZJRW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
N-tert-Butylformamide forms nanostructure due to segregation of the molecules into polar and non-polar domains, analogous to amphiphile self-assembly.
Applicazioni
N-tert-Butylformamide was used to investigate the ability of low molecular weight amides to function as non-aqueous amphiphile self-assembly media.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 13(20), 9180-9186 (2011-04-07)
The ability of low molecular weight amides to support amphiphile self-assembly is shown to be a general feature for this class of solvents. This report extends the number of known polar solvents which can support amphiphile self-assembly by five new