Documenti fondamentali
116068
Sigma-Aldrich
1-(2-Hydroxyethyl)piperidine
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
1-Piperidineethanol, 2-Piperidinoethanol
Scegli un formato
100 G
54,50 €
500 G
229,00 €
54,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
54,50 €
500 G
229,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H15NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.20
Beilstein:
103390
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
54,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4804 (lit.)
P. ebollizione
199-202 °C (lit.)
Densità
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
OCCN1CCCCC1
InChI
1S/C7H15NO/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h9H,1-7H2
KZTWONRVIPPDKH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1-(2-Hydroxyethyl)piperidine (1-Piperidineethanol) has been used as the base quencher to determine the efficiency of the decomposition of photoacid generators[1].
Counter-ion used for investigations of skin permeation of flurbiprofen[2]
Catalyst used for enantioselective synthesis[3]
Amine quencher used during synthesis of photoacid generators for ArF lithography[4]
Adsorbent for capture and release of pressurized carbon dioxide for greenhouse gas control[5]
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
69 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Xu Ma et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 99(4), 1826-1837 (2009-11-07)
The aim of this work was to investigate the percutaneous absorption of flurbiprofen (FP) using counter-ions as enhancers as well as to compare their enhancing activity with penetration enhancers in vitro. The in vitro permeation studies of FP were performed
François Lutz et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(35), 12206-12207 (2005-09-01)
An asymmetric autocatalytic reaction has been catalyzed by a mixture of chiral and achiral beta-amino alcohols. The absolute configuration of the highly enantioenriched obtained product (>98% ee) was shown to depend not only on the absolute configuration of the chiral
A standard addition technique to quantify photoacid generation in chemically amplified photoresist.
Chemistry of Materials, 13(11), 4154-4162 (2001)
T. Asakura, et al
J. Photopolym. Sci. Technol., 18, 407-414 (2005)
K. Tomizaki, et al.,
Chemistry Letters (Jpn), 37, 516-517 (2008)