114278
(2-Chloroethoxy)benzene
98%
Sinonimo/i:
β-Chlorophenetole, 2-Chloroethyl phenyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.534 (lit.)
P. eboll.
97-98 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H9ClO/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
VQUYNUJARXBNPK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter