Documenti fondamentali
110507
Sigma-Aldrich
1,4-Dimethylcyclohexane, mixture of cis and trans
99%
About This Item
Formula condensata:
C6H10(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
P. ebollizione
120 °C (lit.)
Punto di fusione
−87 °C (lit.)
Densità
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1CCC(C)CC1
InChI
1S/C8H16/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3
QRMPKOFEUHIBNM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1,4-Dimethylcyclohexane (mixture of cis and trans) has been used to study the absorption of ultrasonic waves that can be measured by a reverberation technique.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)