Documenti fondamentali
110272
Sigma-Aldrich
2-Decalone,mixture of cis and trans
95%
Sinonimo/i:
Decahydro-2-naphthalenone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16O
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.491 (lit.)
P. ebollizione
96 °C/2.5 mmHg (lit.)
Densità
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
O=C1CCC2CCCCC2C1
InChI
1S/C10H16O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h8-9H,1-7H2
LGVJRKCQQHOWAU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Decalone (mixture of cis and trans) is obtained by dosing the extracts of kidney homogenates from male rats with cis- and trans-decalin[1].
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
C T Olson et al.
Journal of toxicology and environmental health, 18(2), 285-292 (1986-01-01)
The cis- and trans-decalin stereoisomers have found many uses as solvents and fuel components. The metabolism of the decalin isomers in male and female Fischer-344 rats and the effects of the decalins on renal damage were evaluated. Only male rats