10924
Sodium cyclohexanesulfonate
≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
Cyclohexanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (T)
Forma fisica
solid
Impurezze
≤1% water
Stringa SMILE
[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O3S.Na/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6;/h6H,1-5H2,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
DIIKAKPJAGLSOD-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3