Documenti fondamentali
108499
Sigma-Aldrich
2-Bromododecane
technical grade, 85%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)9CH(Br)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Tensione di vapore
0.29 psi ( 20 °C)
Saggio
85%
Indice di rifrazione
n20/D 1.456 (lit.)
P. ebollizione
130 °C/6 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−96 °C (lit.)
Densità
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
bromo
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCC(C)Br
InChI
1S/C12H25Br/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(2)13/h12H,3-11H2,1-2H3
GIUUCQVKMWBSRT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Bromododecane was used as growth substrate to investigate the fatty acid composition of cellular lipids of Rhodococcus rhodochrous NCIMB 13064 grown on various long-chain haloalkanes. It was used to compare the in vitro methods:yeast resazurin and 3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide assay for determining the acute toxicity of halogenated alkanes.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Long-chain haloalkanes are incorporated into fatty acids by Rhodococcus rhodochrous NCIMB 13064.
Hamilton JTG, et al.
Microbiology, 141(10), 2611-2617 (1995)
Comparison of Yeast Resazurin Versus MTT Assay in vitro Methods For Determining Acute Toxicity of Halogenated Alkanes.
Zuas O.
Jurnal Ilmu Dasar, 9(2), 135-141 (2008)