Documenti fondamentali
108073
Sigma-Aldrich
8-Hydroxyquinoline hemisulfate salt hemihydrate
98%
Sinonimo/i:
8-Quinolinol hemisulfate, 8-Quinolinol sulfate (2:1) monohydrate
Scegli un formato
100 G
62,70 €
62,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
62,70 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7NO · 0.5H2O4S · 0.5H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
62,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Punto di fusione
176-179 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to orange
Stringa SMILE
[H]O[H].OS(O)(=O)=O.Oc1cccc2cccnc12.Oc3cccc4cccnc34
InChI
1S/2C9H7NO.H2O4S.H2O/c2*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;1-5(2,3)4;/h2*1-6,11H;(H2,1,2,3,4);1H2
BNCXJZDIJIVJJO-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
It is a potential copper ligand and is a tested effective proteasome inhibitor[1].
Nota sulla preparazione
8-Hydroxyquinoline hemisulfate salt hemihydrate dissolves in water at a concentration of 100 mg/ml to form a clear to slightly hazy, yellow to yellow-orange coloured solution.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Kenyon G Daniel et al.
Biochemical pharmacology, 67(6), 1139-1151 (2004-03-10)
Here we report that organic copper complexes can potently and selectively inhibit the chymotrypsin-like activity of the proteasome in vitro and in vivo. Several copper compounds, such as NCI-109268 and bis-8-hydroxyquinoline copper(II) [Cu(8-OHQ)(2)], can inhibit the chymotrypsin-like activity of purified