Documenti fondamentali
10635
Sigma-Aldrich
9,10-Anthraquinone-2,6-disulfonic acid disodium salt
purum, ≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
9,10-Dihydro-9,10-dioxo-2,6-anthracenedisulfonic acid disodium salt, Anthraquinone-2,6-disulfonic acid disodium salt, Disodium anthraquinone-2,6-disulfonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H6Na2O8S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
412.30
Beilstein:
3582949
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Impurezze
≤3% water
Solubilità
H2O: 10 mg/mL, clear
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2C(=O)c3cc(ccc3C(=O)c2c1)S([O-])(=O)=O
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)