Documenti fondamentali
105635
Sigma-Aldrich
Methyl 1-methylcyclopropyl ketone
95%
About This Item
Formula condensata:
CH3C3H4COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
95%
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.434 (lit.)
P. ebollizione
125-128 °C (lit.)
Densità
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC(=O)C1(C)CC1
InChI
1S/C6H10O/c1-5(7)6(2)3-4-6/h3-4H2,1-2H3
OQBCJXUAQQMTRW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Methyl 1-methylcyclopropyl ketone undergoes samarium diiodide induced coupling to form 6-Hydroxy-3-methyl-6-(1-methylcyclopropyl)heptan-2-one.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Samarium Diiodide Induced Reactions of Cyclopropyl Ketones: Reductive Ring Cleavage and Dimerization Leading to 1, 8-Diketones-Scope, Limitations, Mechanisms.
Aulenta F, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2006(7), 1733-1739 (2006)
Valeriy V Pak et al.
Cell metabolism, 31(3), 642-653 (2020-03-05)
Hydrogen peroxide (H2O2) is a key redox intermediate generated within cells. Existing probes for H2O2 have not solved the problem of detection of the ultra-low concentrations of the oxidant: these reporters are not sensitive enough, or pH-dependent, or insufficiently bright