102598
3,3′-Dimethoxybenzidine
97%
Sinonimo/i:
o-Dianisidine
About This Item
Formula condensata:
[-C6H3(OCH3)NH2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.29
Beilstein:
1879884
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
137-138 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(OC)c2
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
S Torres-Cartas et al.
European journal of medicinal chemistry, 42(11-12), 1396-1402 (2007-05-08)
Mutagenicity is a toxicity endpoint associated with the chronic exposure to chemicals. Aromatic amines have considerable industrial and environmental importance due to their widespread use in industry and their mutagenic capacity. Biopartitioning micellar chromatography (BMC), a mode of micellar liquid