Vai a
D3252
o-Dianisidine dihydrochloride
≥95%
Sinonimo/i:
3,3′-Dimethoxybenzidine dihydrochloride, Fast Blue B
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
123,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
490,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.240,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H16N2O2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
317.21
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
243-737-5
Beilstein/REAXYS Number:
3917996
MDL number:
123,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
mp
268 °C
solubility
H2O: soluble 25 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.COc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(OC)c2
InChI
1S/C14H16N2O2.2ClH/c1-17-13-7-9(3-5-11(13)15)10-4-6-12(16)14(8-10)18-2;;/h3-8H,15-16H2,1-2H3;2*1H
InChI key
UXTIAFYTYOEQHV-UHFFFAOYSA-N
Application
o-Dianisidine (3,3′-dimethoxybenzidine) has been used as a component of GO (glucose oxidase) reagent, which is used for measuring the glucose content. It has also been used as a substrate to measure myeloperoxidase activity.
Biochem/physiol Actions
o-Dianisidine (3,3′-dimethoxybenzidine) is a peroxidase substrate suitable for use in ELISA procedures. This substrate produces a soluble end product that is yellow-orange in color and can be read spectrophotometrically at 405 nm. The reaction may be stopped with 5 M HCl.
Physical form
crystalline
Disclaimer
Probably carcinogenic.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D9143D9154F5803
o-Dianisidine peroxidase substrate
Sigma-Aldrich
D9143
o-Dianisidine
assay
≥95%
assay
-
assay
-
assay
-
solubility
H2O: soluble 25 mg/mL
solubility
H2O: slightly soluble, aqueous acid: soluble
solubility
water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
solubility
water: 2.5 mg/mL, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
tablet
form
crystalline
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-Dianisidine dihydrochloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
20325-40-0
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)