Documenti
100307
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorobenzyl bromide
97%
Sinonimo/i:
α-Bromo-2,6-dichlorotoluene, 1-Bromomethyl-2,6-dichlorobenzene
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.92
Beilstein:
637351
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
54-56 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1cccc(Cl)c1CBr
InChI
1S/C7H5BrCl2/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
PDFGFQUSSYSWNI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges