Merck
Kit GenElute™-E per la purificazione di RNA & DNA
Semplificate il lavoro per la purificazione di RNA e DNA
I kit GenElute™-E si avvalgono di un metodo di cromatografia negativa per separare le molecole in base alle loro dimensioni, intrappolando proteine, lipidi e componenti ionici, mentre DNA e RNA sono liberi di fluire attraverso la colonna. Questo metodo di purificazione semplificato assicura benefici significativi rispetto ai kit di purificazione tradizionali a base di silice. La tecnologia GenElute™-E Single Spin per la purificazione di DNA e RNA consente di estrarre e purificare rapidamente DNA e RNA da campioni di cellule mammifere, sangue e tessuti animali e vegetali. Grazie ai nostri recentissimi kit GenElute™-E Viral RNA/DNA è possibile purificare in modo rapido e affidabile l'RNA e il DNA virale nei lavori di ricerca sulle malattie, SARS-CoV-2 inclusa. Scoprite di più sui kit GenElute™-E Viral RNA/DNA con la nostra guida tecnica che ne dimostrata la compatibilità sia con i tamponi (swab), sia con i campioni fecali in applicazioni della qPCR.
N.B.: i kit GenElute™-E Viral RNA/DNA sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca. Non usare per finalità diagnostiche. Prodotto non disponibile in Europa.
Per altre risorse utili alla stima delle impurezze e degli inibitori della PCR che potrebbero contaminare le preparazioni di acidi nucleici di campioni vegetali, consultate le nostre pagine tecniche dedicate agli standard e ai kit GenElute™-E per la purificazione di DNA e RNA vegetale e le FAQ relative ai kit GenElute™-E.