Egyedi DNS-oligók: Standard DNS-szintézis
DNS-oligo specifikációk |
---|
DNS-oligók lemezeken
Az oligókat úgy tudjuk formázni, hogy azok a lehető legjobban megfeleljenek az alkalmazásnak, valamint az automatizálási és információs követelményeknek.
Az egyedi specifikációk a következők lehetnek:
- 96 vagy 384 lyukú lemezek: Különböző tányértípusok állnak rendelkezésre
- Koncentrációs normalizálási lehetőségek fix vagy változó térfogattal
- Száraz vagy oldatban (vízben vagy TE-ben)
A fent felsorolt általános formátumokon kívül más opciók is rendelkezésre állnak, többek között:
- 1-D vagy 2-D vonalkódolás
- Az ügyfél által meghatározott lemez és pufferek
- Lánylemezek (másolatok)
- Első és fordított primerek egyetlen lyukban
Minőség
Minden szállítmány tartalmaz adatlapokat az ügyfelek információs rendszerébe történő importáláshoz, amelyek tartalmazzák a kutak helyét, a szekvenciát, az oligók nevét, a tételszámot, a MW-ot, a µg/OD-t, a hosszúságot, a Tm-t, a koncentrációt és a térfogatot (oldatban).
Az egyedi formátumok pontosságának ellenőrzésére további minőségellenőrzési intézkedések vannak érvényben. Ezek az intézkedések a következők lehetnek:
- A lemez orientációjának és a kút pozíciójának tömegspektrometriás ellenőrzése
- Kevert primerek, ill. Forward és Reverse egy kútban, tömegspektrometriával ellenőrizve
- Gépi olvasható vonalkódok ellenőrzése (1D és 2D)
- A master és leánylemezek vizuális ellenőrzése a szállítás előtt
- /ul>
Tudjon meg többet minőségellenőrzésünkről és minőségbiztosításunkról.
Koncentráció-ellenőrzés és lemezazonosság
Az oligók koncentrációjának normalizálására különböző folyadékkezelő automatizálási rendszereket alkalmazunk. Egy többlépcsős normalizálási folyamat biztosítja, hogy a koncentrációk egy szűk tartományon belül legyenek. A folyamat végén egy végső abszorbancia-mérés (260 nm-en mérve) biztosítja, hogy minden oligo a kívánt koncentrációban van.
Egyedi oligo poolok
Egyedi oligo poolokat tudunk biztosítani az Ön specifikációja és kívánt formátuma szerint. Egyedi formázási képességeinket optimalizáltuk, hogy olyan összetett formulációkat biztosítsunk, amelyek több száz oligót tartalmaznak egyetlen poolban.
Az oligó poolok vízben vagy pufferben meghatározott mennyiségre vagy koncentrációra normalizálva, folyékony vagy száraz formátumban is biztosíthatók. Kérésre az oligópool több aliquotja is rendelkezésre áll. A standard keverékeken túlmenően olyan komplex formulációk elkészítésére is specializálódtunk, amelyek a poolon belül oligónként változó mennyiségeket tartalmaznak. Az egyszerű oligókeverékeket tányérokban vagy csövekben, a nagyszámú oligót tartalmazó komplex formulákat a megfelelő csőben biztosítjuk a pool térfogata vagy az ügyfél által kért formátum alapján.
Kérje, hogy ajánlatkéréshez lépjen kapcsolatba a dnaoligos@milliporesigma.com -vel.
Minimális hozamgaranciák |
---|
*A garanciák 20 mers vagy annál hosszabb bázisokra vonatkoznak. A 20 bázisnál rövidebb oligóknak kevesebb OD értéke lesz. A mikrogramm mennyiségeket 30 μg/OD érték alapján számoljuk. Ha a μg/OD érték kevesebb, mint 30, a bejelentett μg érték arányosan kevesebb lesz. A foszforotioát hozamok a fent megadott értékek 70%-a.
Szállítási ütemterv |
---|
* A 24 óra a nem módosított oligókon alapul, amelyek hossza legfeljebb 35 bázis.
** A nagyobb projekteket az igények és a két féllel való megállapodás alapján a szállítási ütemtervbe helyezzük.