Vissza
Valco
®
Precision Sampling Syringe, Series A, Removable needle
Products
Termékkategória
syringes (2)
Gyártó
Hosszúság (hüvelyk)
Térfogat (µL)
Tű formája
Csomagméret
Termékek szűrése
Showing 1-2 of 2
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
22263
Valco
®
Precision Sampling Syringe, Series A, Removable needle,
volume 500 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Több
Árazás megtekintése
22264
Valco
®
Precision Sampling Syringe, Series A, Removable needle,
volume 1000 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.