Merck
TSKgel® G5000PWXL HPLC Column phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 10 μm particle size
TSKgel® G5000PWXL (10 µm) HPLC Columns
TSKgel® G5000PWXL HPLC Column phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 10 μm particle size
Szinonimák:
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
Products
Termékkategória
Gyártó
Termékcsalád
Ügynökség
USP Suitability
Elválasztási technológia
ID (mm)
Hosszúság (cm)
Részecskeméret (µm)
Pórusméret (Å)