Vissza
Serrated natural rubber septa
Products
Termékkategória
septa (20)
Márka
Sigma-Aldrich (20)
Külső átmérő (mm)
Szín
Csomagméret
Speciális minőség
Natural (20)
Termékek szűrése
Showing 1-20 of 20
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
Z512141
Serrated natural rubber septa,
white rubber, bottom O.D. 23 mm, fits neck I.D., 20.5 mm, ST/NS: 24/40
Több
Árazás megtekintése
Z512133
Serrated natural rubber septa,
red rubber, bottom O.D. 23 mm, fits neck I.D., 20.5 mm, ST/NS: 24/40
Több
Árazás megtekintése
Z512117
Serrated natural rubber septa,
red rubber, bottom O.D. 14.5 mm, fits neck I.D., 12.5 mm, ST/NS: 14/20
Több
Árazás megtekintése
Z512125
Serrated natural rubber septa,
white rubber, bottom O.D. 14.5 mm, fits neck I.D., 12.5 mm, ST/NS: 14/20
Több
Árazás megtekintése
Z512222
Serrated natural rubber septa,
red rubber, bottom O.D. 28 mm, fits neck I.D., 25.5 mm, ST/NS: 29/42
Több
Árazás megtekintése
Z512206
Serrated natural rubber septa,
red rubber, bottom O.D. 19.5 mm, fits neck I.D., 17.5 mm, ST/NS: 19/22
Több
Árazás megtekintése
Z512214
Serrated natural rubber septa,
white rubber, bottom O.D. 19.5 mm, fits neck I.D., 17.5 mm, ST/NS: 19/22
Több
Árazás megtekintése
Z512176
Serrated natural rubber septa,
white rubber, bottom O.D. 10 mm, fits neck I.D., 8.0 mm, ST/NS: 10/30
Több
Árazás megtekintése
Z512168
Serrated natural rubber septa,
red rubber, bottom O.D. 10 mm, fits neck I.D., 8.0 mm
Több
Árazás megtekintése
Z512184
Serrated natural rubber septa,
red rubber, bottom O.D. 18 mm, fits neck I.D., 16.0 mm, Sure/Seal
Több
Árazás megtekintése
Z512230
Serrated natural rubber septa,
white rubber, bottom O.D. 28 mm, fits neck I.D., 25.5 mm, ST/NS: 29/42
Több
Árazás megtekintése
Z512613
Serrated natural rubber septa,
white rubber, bottom O.D. 26.5 mm, fits neck I.D., 24.0 mm
Több
Árazás megtekintése
Z512192
Serrated natural rubber septa,
white rubber, bottom O.D. 18 mm, fits neck I.D., 16.0 mm, Sure/Seal
Több
Árazás megtekintése
Z512621
Serrated natural rubber septa,
blue rubber, bottom O.D. 8.5 mm, fits neck I.D., 6.5 mm
Több
Árazás megtekintése
Z512540
Serrated natural rubber septa,
red rubber, bottom O.D. 26.5 mm, fits neck I.D., 24.0 mm
Több
Árazás megtekintése
Z512656
Serrated natural rubber septa,
blue rubber, bottom O.D. 11.5 mm, fits neck I.D., 9.5 mm
Több
Árazás megtekintése
Z512524
Serrated natural rubber septa,
red rubber, bottom O.D. 21 mm, fits neck I.D., 19.0 mm
Több
Árazás megtekintése
Z512737
Serrated natural rubber septa,
blue rubber, bottom O.D. 25 mm, fits neck I.D., 22.0 mm
Több
Árazás megtekintése
Z512710
Serrated natural rubber septa,
blue rubber, bottom O.D. 21 mm, fits neck I.D., 19.0 mm
Több
Árazás megtekintése
Z512699
Serrated natural rubber septa,
blue rubber, bottom O.D. 18 mm, fits neck I.D., 16.0 mm, Sure/Seal