Vissza
Rotor for Eppendorf
®
5920R Centrifuges
Products
Termékkategória
rotors (10)
Gyártó
Csomagméret
Technika
Termékek szűrése
Showing 1-10 of 10
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
EP5895150004
Rotor for Eppendorf
®
5920R Centrifuges,
FA-6x50, aerosol tight, to hold, 6 x 5/50 mL tubes, lid
Több
Árazás megtekintése
EP5895121004
Rotor for Eppendorf
®
5920R Centrifuges,
swing-bucket rotor, S-4x750, aerosol tight, without buckets
Több
Árazás megtekintése
EP5895100007
Rotor for Eppendorf
®
5920R Centrifuges,
swing-bucket rotor, S-4x1000, aerosol-tight, to hold, 0.2 mL to 1,000 mL tubes and flasks (plate/tube buckets), with 4 × 1000 mL round buckets, with Eppendorf QuickLock
®
lid
Több
Árazás megtekintése
EP5895118003
Rotor for Eppendorf
®
5920R Centrifuges,
swing-bucket rotor, S-4x1000, non aerosol tight, to hold, 8 x MTP/DWP plates/tubes, with 4 high-capacity 1000 mL buckets
Több
Árazás megtekintése
EP5895120008
Rotor for Eppendorf
®
5920R Centrifuges,
swing-bucket rotor, S-4x750, aerosol-tight, with 4 × 750 mL round buckets (open), with Eppendorf QuickLock
®
lid
Több
Árazás megtekintése
EP5895117007
Rotor for Eppendorf
®
5920R Centrifuges,
swing-bucket rotor, S-4x1000, aerosol tight, with 4 plate/tubes buckets, to hold, 4 x 750 mL plates/tubes, with Eppendorf QuickLock
®
lid
Több
Árazás megtekintése
EP5895135005
Rotor for Eppendorf
®
5920R Centrifuges,
FA-48x2, aerosol tight, to hold, 48 x 1.5/2.0 mL tubes, with Eppendorf QuickLock rotor lid
Több
Árazás megtekintése
EP5895190006
Rotor for Eppendorf
®
5920R Centrifuges,
swing-bucket rotor, S-4x1000, aerosol-tight, with 4 x universal-large buckets
Több
Árazás megtekintése
EP5895130003
Rotor for Eppendorf
®
5920R Centrifuges,
FA-20x5, aerosol tight, to hold, 20 x 5.0 mL Eppendorf tubes, with Eppendorf QuickLock® rotor lid
Több
Árazás megtekintése
EP5895101003
Rotor for Eppendorf
®
5920R Centrifuges,
swing-bucket rotor, S-4x1000, to hold, 4 x 1,000 mL buckets, without buckets