Vissza
RapidMicroBio Perforated Lid
Products
Termékkategória
accessories (5)
Márka
Millipore (5)
Ügynökség
Átmérő (mm)
Összeegyeztethetőség
Alkalmazás
Termékek szűrése
Showing 1-5 of 5
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
1.17316
RapidMicroBio Perforated Lid,
hole D 0.6 mm, aluminum lid, for use with MAS-100 NT
®
Több
Árazás megtekintése
1.17315
RapidMicroBio Perforated Lid,
hole D 0.6 mm, aluminum lid, for use with MAS-100 NT
®
, for use with MAS-100 VF
®
Több
Árazás megtekintése
1.19166
RapidMicroBio Perforated Lid,
400 hole x 0.7 mm, anodized aluminum, for MAS-100 NT
®
series, MAS-100 VF
®
and MAS-100 Eco
®
suitable for Growth Direct cassettes
Több
Árazás megtekintése
1.17314
RapidMicroBio Perforated Lid,
hole D 0.6 mm, stainless steel lid, for use with MAS-100
®
Iso
Több
Árazás megtekintése
1.17318
RapidMicroBio Perforated Lid,
hole D 0.7 mm, no. of holes, 400 autoclavable, aluminum lid, for use with MAS-100 NT
®
, for use with MAS-100 VF