Vissza
PEEK Tubing
Products
Termékkategória
tubing (7)
Szín
Speciális minőség
Natural (2)
Termékek szűrése
Showing 1-7 of 7
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
Z226661
PEEK Tubing,
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.010 in., blue, max. pressure 6000 psi
Több
Árazás megtekintése
Z227307
PEEK Tubing,
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.005 in., red, max. pressure 8000
Több
Árazás megtekintése
54995
PEEK Tubing,
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/8 in. × 0.062 in., natural
Több
Árazás megtekintése
Z226955
PEEK Tubing,
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.030 in., green, max. pressure 5000 psi
Több
Árazás megtekintése
Z226688
PEEK Tubing,
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.007 in., yellow, max. pressure 8000
Több
Árazás megtekintése
Z227293
PEEK Tubing,
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.020 in., orange, max. pressure 6000 psi
Több
Árazás megtekintése
54994
PEEK Tubing,
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.055 in., natural, max. pressure 1000 psi