Vissza
Nunc
®
MaxiSorp
™
384 well plates
Products
Termékkategória
plates (3)
Szín
Gyártó
Kötéstípus
Hosszúság (mm)
Lyukak
Szín
Csomagméret
Sterilitás
Termékek szűrése
Showing 1-3 of 3
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
P6366
Nunc
®
MaxiSorp
™
384 well plates,
384 well plate, clear, polystyrene, 120ul/well, pinchbar design, 30/cs
Több
Árazás megtekintése
P6491
Nunc
®
MaxiSorp
™
384 well plates,
384 well plate, black, polystyrene, 120ul/well, pinchbar design, 30/cs
Több
Árazás megtekintése
P6116
Nunc
®
MaxiSorp
™
384 well plates,
384 well plate, white, polystyrene, 120ul/well, pinchbar design, 30/cs, size 384 wells, flat bottom white polystyrene wells, maximum volume 120 μL