Vissza
MG-132
Szinonimák:
Z-Leu-Leu-Leu-al, MG-132
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C
26
H
41
N
3
O
5
CAS-szám:
133407-82-6
Molekulatömeg:
475.62
Products
Termékkategória
bioactive small molecules (3)
Márka
Sigma-Aldrich (3)
Szín
Formula tömeg
Fizikai forma
Kutatási terület
Minőségi szint
Termékek szűrése
Showing 1-3 of 3
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
474790
MG-132,
A cell-permeable, potent, reversible proteasome inhibitor (K
i
= 4 nM).
Több
Árazás megtekintése
474791
MG-132,
InSolution, ≥98%, 10 mM, reversible proteasome inhibitor
Több
Árazás megtekintése
474787
MG-132,
≥95% by HPLC, Potent, reversible, and cell-permeable proteasome inhibitor (Kᵢ = 4 nM).