Vissza
Hirschmann
®
Ceramus
®
bottle-top dispenser, adjustable volume
Products
Termékkategória
dispensers (6)
Márka
Sigma-Aldrich (6)
Gyártó
Térfogat (ml)
Termékek szűrése
Showing 1-6 of 6
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
Z341495
Hirschmann
®
Ceramus
®
bottle-top dispenser, adjustable volume,
dispensing volume 2.0-10.0 mL, precision: 0.1 CV%
Több
Árazás megtekintése
Z341509
Hirschmann
®
Ceramus
®
bottle-top dispenser, adjustable volume,
dispensing volume 5.0-30.0 mL, precision: 0.1 CV%
Több
Árazás megtekintése
Z341487
Hirschmann
®
Ceramus
®
bottle-top dispenser, adjustable volume,
dispensing volume 1.0-5.0 mL, precision: 0.1 CV%
Több
Árazás megtekintése
Z341479
Hirschmann
®
Ceramus
®
bottle-top dispenser, adjustable volume,
dispensing volume 0.4-2.0 mL, precision: 0.1 CV%
Több
Árazás megtekintése
Z341517
Hirschmann
®
Ceramus
®
bottle-top dispenser, adjustable volume,
dispensing volume 10.0-60.0 mL, precision: 0.1 CV%
Több
Árazás megtekintése
Z341460
Hirschmann
®
Ceramus
®
bottle-top dispenser, adjustable volume,
dispensing volume 0.2-1.0 mL, precision: 0.2 CV%