Vissza
FLM Carbopack
™
X Deactivated Thermal Desorption Tube
Szinonimák:
Carbopack
™
X
Products
Termékkategória
tubes (1)
Márka
Supelco (1)
Fenntarthatóság
Tulajdonság
Termékcsalád
Ügynökség
Hosszúság (mm)
Külső átmérő (mm)
Alkalmazás
Technika
Termékek szűrése
Showing 1-1 of 1
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
28686-U
FLM Carbopack
™
X Deactivated Thermal Desorption Tube,
316 stainless steel (Deactivated w/Supelcoat TD), O.D. x I.D. x L 1/4 in. (6.35 mm) × 3 1/2 in. (89 mm), preconditioned, pkg of 10 tubes