Vissza
Feed Water Pressure Regulator
Products
Termékkategória
regulators (2)
Márka
Milli-Q (2)
Hosszúság (mm)
Összeegyeztethetőség
Termékek szűrése
Showing 1-2 of 2
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
ZFMQ000PR
Feed Water Pressure Regulator,
Regulates the feed water pressure above 0.3 bars, Adjusts inlet water pressure upstream of water purification systems to regulate the pressure according to the system′s requirements
Több
Árazás megtekintése
ZLXL000PR
Feed Water Pressure Regulator,
Regulates the feed water pressure from 0-25 bars, Ensures accurate water level sensing to prevent overflow for use with high flow water systems