Vissza
External Solenoid valve
Products
Termékkategória
valves (2)
Márka
Milli-Q (2)
Összeegyeztethetőség
Termékek szűrése
Showing 1-2 of 2
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
EXTSV00A1
External Solenoid valve,
Regulates feed water flow, for use with Milli-Q
®
IQ/IX systems
Több
Árazás megtekintése
ZLXL00ESV
External Solenoid valve,
For use with Milli-Q
®
CLX / HR / HX systems