Merck
Estradiol hemihydrate British Pharmacopoeia (BP) Assay Standard
Estradiol hemihydrate
Estradiol hemihydrate British Pharmacopoeia (BP) Assay Standard
Szinonimák:
β-Estradiol hemihydrate, 1,3,5-Estratriene-3,17β-diol, 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H24O2 · 0.5H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
281.39
EC-szám:
Products
Formula tömeg