Merck
EPA Vials, white polypropylene screw top hole cap, pre-cleaned and assembled volume 40 mL, amber glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, pkg of 72 ea
EPA Vials, white polypropylene screw top hole cap, pre-cleaned and assembled
EPA Vials, white polypropylene screw top hole cap, pre-cleaned and assembled volume 40 mL, amber glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, pkg of 72 ea
Products
Termékkategória
Márka
Külső átmérő (mm)
Térfogat (ml)
Záródás típus
Szín
Fiolaüveg anyaga
Fiolaüveg színe
Csomagméret