Vissza
Dialysis tubing, high retention seamless cellulose tubing
Products
Termékkategória
tubing (3)
Márka
Sigma-Aldrich (3)
Termékek szűrése
Showing 1-3 of 3
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
D0655
Dialysis tubing, high retention seamless cellulose tubing,
avg. flat width 40 mm (1.6 in.), MWCO 12400, 99.99% retention
Több
Árazás megtekintése
D0530
Dialysis tubing, high retention seamless cellulose tubing,
avg. flat width 32 mm (1.3 in.), MWCO 12400, 99.99% retention
Több
Árazás megtekintése
D0405
Dialysis tubing, high retention seamless cellulose tubing,
avg. flat width 23 mm (0.9 in.), MWCO 14000, 99.99% retention