Vissza
Ace replacement quick-release clamp
Products
Termékkategória
clamps (1)
Gyártó
Átmérő (mm)
Termékek szűrése
Showing 1-1 of 1
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
Z690406
Ace replacement quick-release clamp,
diam. 60 mm, fits 250 mL and 500 mL PTFE reactors