Merck
2-Oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine ≥95% (TLC)
2-Oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
2-Oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine ≥95% (TLC)
Szinonimák:
1-Hexadecanoyl-2-(cis-9-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, 3-sn-Phosphatidylethanolamine, 2-Oleoyl-1-palmitoyl, L-β-Oleoyl-γ-palmitoyl-α-cephalin, POPE
Lineáris képlet:
C39H76NO8P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
718.00
EC-szám:
Products
Termékkategória
Márka
Formula tömeg
Fizikai forma
Tisztaság
Minőségi szint
Funkcionális csoport
Optikai izomer