Spectroquant® Prove Connect a LIMS-hez
Integrálja Prove fotométerét laboratóriumi rendszerébe
Automatizálja és egyszerűsítse a minőségellenőrzési adatok vagy kísérleti adatok elektronikus laboratóriumi rendszerébe történő átvitelét a Spectroquant® Prove Connect to LIMS szoftverrel.
- A Prove spektrofotométere által generált adatok egyszerű összekapcsolását teszi lehetővé LIMS-ével (Laboratory Information Management System) vagy ELN-ével (Electronic Lab Notebook), egyszerűen LAN-on keresztül történő csatlakozással.
- Flexibilis integrációt kínál más rendszerekbe, például ELN-ekbe (Electronic Lab Notebook).
Rendelje meg az Spectroquant® Prove Cconnect to LIMS korlátlan licenc vagy szerezzen ingyenes próba licencet<
A Spectroquant® Prove spektrofotométer sorozatunk egyszerű ivóvíz-, szennyvíz- és technológiai vízelemzéseket kínál - több mint 200 előre programozott Spectroquant® tesztkészlettel az Ön egyedi alkalmazásához.
A Supelco® portfólió digitális megoldásai leegyszerűsíthetik a napi analitikai munkafolyamatokat, és megőrizhetik az adatok hűségét, miközben időt takaríthatnak meg a fontos feladatokra.
Próbalicenc igénylése
Kérjük, jelentkezzen be fiókjába a licenckulcs eléréséhez.
Bejelentkezés
Kezdés
Töltési és telepítési útmutató:
- Legyen licenckulcs**.
- Töltse le ingyenesen a Spectroquant® Prove Connect to LIMS szoftvert és a kézikönyvet.
Szoftver: Spectroquant® Prove Connect to LIMS Software Version 2.0
Kézikönyv: Spectroquant® Prove Connect to LIMS
- Telepítse a szoftvert az alábbiak szerint:
- Telepítse a szoftvert a fájl kicsomagolásával és a *.exe fájlt.
- A szoftver első indításakor a kérésre adja meg a licenckulcsot.
- A telepítés befejezéséhez kövesse a kézikönyvben található utasításokat a helyi informatikai infrastruktúra használatával.
**Kérjük, hogy legyen kéznél a Spectroquant® Prove spektrofotométer(ek) sorozatszáma(i).
*** A próbalicenc xxx-ig érvényes
Kompatibilitás
A szoftver támogatja a CSV és XML adatformátumokat, és a következő fotométerekkel kompatibilis:
Spectroquant®. Prove 100
Spectroquant® Prove 300
Spectroquant® Prove 600
Számítógépes követelmények*:
- Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8 vagy Windows 10
- 1 GB szabad lemezterület
- 4 GB RAM
- Hálózati kapcsolat (LAN)
*Más konfigurációk is működhetnek, de a Merck
nem támogatja őket.Az olvasás folytatásához jelentkezzen be vagy hozzon létre egy felhasználói fiókot.
Még nem rendelkezik fiókkal?