Merck
G005826
LC/MS (TOF) Analysis of Dermorphin on Ascentis® Express F5
application for HPLC
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase: 2 mM ammonium formate (90:10 acetonitrile:water) adjusted to pH 4.5 with formic acid
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), TIC 100 – 1000 m/z; APCI (+), XIC m/z = 150.1, 203.7, 378.2
injection: 1 μL
sample: 10 μg/mL in 75:25 acetonitrile:water
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Analízis megjegyzés
Dermorphin is a heptapeptide derived from frogs. It is a painkiller and used illicitly in racehorses so they continue to run through the pain. A rapid analysis of dermorphin standard is shown here on an Ascentis Express F5 column. The HILIC mode separation provided the necessary retention and MS-compatibility, while the pentafluorophenyl (F5) phase chemistry elimated the chelating interactions that are problematic on bare silica.
Jogi információk
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Leírás
    Dermorphin trifluoroacetate salt, ≥98% (HPLC)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)