Merck
823516
TSKgel® UP-SW2000 (2 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2 cm × 4.6 mm, diol phase
Szinonimák:
TSKgel® UP-SW2000
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41115700
NACRES:
NB.21
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Termék neve
TSKgel® UP-SW2000 Guard Column for 4.6mm ID Column, L × I.D. 2 cm × 4.6 mm, 2 μm particle size
Anyagok
stainless steel hardware
Ügynökség
suitable for USP L20
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 23516
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
2 cm × 4.6 mm
Mátrix
silica particle platform
részecskeméret
2 μm
Üzemi pH tartomány
2.5-7.5
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
TSKgel UP-SW2000 columns are designed for the analysis of small proteins, peptides and oligonucleotides. The columns are packed with 2 μm silica-based beads shielded with a hydrophilic diol-type bonded phase that prevents the silica surface from interacting with protein samples.
TSKgel UP-SW2000 columns feature the same pore size as the well-established TSKgel SuperSW2000 columns. Hence methods developed using TSKgel SuperSW2000 columns can easily be transferred to TSKgel UP-SW2000 columns on conventional HPLC systems as well as on UHPLC systems.
TSKgel UP-SW2000 columns offer higher resolution, improved peak shape and increased efficiency yielding methods that are robust, reproducible and easily transferrable between UHPLC and HPLC systems.
TSKgel UP-SW2000 columns offer superior reproducibility injection-to-injection, from column-to-column within the same lot and from lot-to-lot. %RSD values for peak parameters including retention times, area peak height, peak asymmetry, and theoretical plate count demonstrate the exceptional reproducibility of these columns.
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)