Merck
58982
SUPELCOSIL LC-8 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Termék neve
SUPELCOSIL LC-8 HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm
Ügynökség
suitable for USP L7
Minőségi szint
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
SUPELCOSIL
a címkézés mértéke
6.0% carbon loading
Paraméterek
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
7.5 cm × 4.6 mm
külső felület
170 m2/g
felület bevonatolás
surface coverage 3.2 μmol/m2
Mátrix
silica gel, spherical particle platform
mátrix aktív csoport
C8 (octyl) phase
részecskeméret
3 μm
pórusméret
120 Å
pH-tartomány
2-7.5
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
A phase less hydrophobic than C18. Provides less retention of both polar and non-polar compounds than C18. Use a mobile phase containing 5% less organic modifier for the C8 column than C18. Polar compounds are, relatively, more strongly retained on C8 than C18 columns.
Egyéb megjegyzések
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Thomas Borch et al.
Journal of chromatography. A, 1022(1-2), 83-94 (2004-02-03)
Explosives such as 2,4,6-trinitrotoluene (TNT), octahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazocine (HMX), and hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (RDX) are widely distributed environmental contaminants. Complete chromatographic separation is necessary in order to accurately determine and quantify explosives and their degradation products in environmental samples and in (bio)transformation studies. The
F Belal et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 24(3), 335-342 (2001-02-24)
A simple, rapid and sensitive HPLC method has been developed for the simultaneous determination of ramipril and hydrochlorothiazide in their dosage forms. Acetonitrile: sodium perchlorate solution (0.1 M) adjusted to pH 2.5+/-0.2 with phosphoric acid (46:54 v/v), was used as
Jadwiga Piwowarska et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 805(1), 1-5 (2004-04-29)
A high-performance liquid chromatographic method is described for determination of lidocaine (2-(dietyloamino)-N-(2,6-dimetylofenylo) acetamid) and its metabolite, monoethylglycine xylidide (MEGX), in human serum containing various concentration of bilirubin. Lidocaine and its metabolite were extracted from human serum using dichloromethane. After separation
K Ary et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 26(2), 179-187 (2001-07-27)
A reversed-phase high-performance liquid chromatographic method with coulometric and UV detection has been developed for the simultaneous determination of morphine, morphine-3-glucuronide and morphine-6-glucuronide. The separation was carried out by using a Supelcosil LC-8 DB reversed-phase column and 0.1 M potassium
Vesna Cerkvenik-Flajs et al.
Analytica chimica acta, 663(2), 165-171 (2010-03-09)
An analytical method has been developed for the simultaneous determination of the following endectocide drugs in milk: ivermectin, abamectin, doramectin, moxidectin, eprinomectin, emamectin and nemadectin. Samples were extracted with acetonitrile, purified with solid-phase extraction on a reversed phase C(8), derivatised