Merck
SRP5143
STAT6, GST tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
D12S1644, IL-4-STAT, STAT6B, STAT6C
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.32
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Teszt
≥70% (SDS-PAGE)
Forma
buffered aqueous glycerol solution
molekulatömeg
~138 kDa
NCBI elérési szám
alkalmazás(ok)
cell analysis
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... STAT6(6778)
Általános leírás
The STAT6 protein is a member of the STAT family of transcription factors that are activated by cytokines and phosphorylated by the receptor associated kinases. STATs form homo- or hetero-dimers that translocate to the cell nucleus where they act as transcription activators. STAT6 plays a central role in exerting IL4 mediated biological responses. STAT6 induces the expression of BCL2L1/BCL-XL, which is responsible for the anti-apoptotic activity of IL4. STAT6 mRNA has been detected in various tissues including peripheral blood lymphocytes, colon, intestine, ovary, prostate, thymus, spleen, kidney, liver, lung and placenta. STAT6 is critically involved in Th2 immune response.
Fizikai forma
Supplied in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycerol.
Elkészítési megjegyzés
after opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
S Weidinger et al.
Journal of medical genetics, 41(9), 658-663 (2004-09-03)
Several studies have shown linkage of chromosome 12q 13-24 with atopy related phenotypes. Among candidate genes in this region is STAT6 (signal transducer and activator of transcription), which is essential for Th2 cell differentiation, recruitment, and effector function. We evaluated
Wei Wang et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 172(1), 97-103 (2003-12-23)
Autoantibodies to the muscle acetylcholine receptor (AChR) cause the symptoms of human and experimental myasthenia gravis (EMG). AChR-specific CD4+ T cells permit development of these diseases, but the role(s) of the Th1 and Th2 subsets is unclear. The STAT4 and
Kapcsolódó tartalom