Merck
SCP0145
Fibrinopeptide B human
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C66H93N19O25
Molekulatömeg:
1552.56
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.32
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
human
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
lyophilized
összetétel
Peptide Content, ≥75%
tárolási körülmény
protect from light
tárolási hőmérséklet
−20°C
Amino Acid Sequence
Glp-Gly-Val-Asn-Asp-Asn-Glu-Glu-Gly-Phe-Phe-Ser-Ala-Arg
Alkalmazás
Pyroglutamated Fibrinopeptide B (Glp-Gly-Val-Asn-Asp-Asn-Glu-Glu-Gly-Phe-Phe-Ser-Ala-Arg) is related to Fibrinopeptide B (Gln-Gly-Val-Asn-Asp-Asn-Glu-Glu-Gly-Phe-Phe-Ser-Ala-Arg) derived from fibrinogen (desAA-fibrin) by thrombin activity.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
W Ruf et al.
Biochimica et biophysica acta, 965(2-3), 169-175 (1988-05-12)
Thrombin preferentially cleaves fibrinopeptides A (FPA) from fibrinogen resulting in the formation of desAA-fibrin from which most of the fibrinopeptides B (FPB) are then released with an enhanced rate. Kinetics of fibrinopeptide release from normal and dysfunctional fibrinogens were investigated
Yutaka Masuda et al.
Peptides, 23(3), 409-411 (2002-02-12)
We detected a peptide having a behavioral activity on mouse forced swimming from sera of healthy volunteers without affective and psychotic diseases. The amino acid sequence was GVNDNEEGF, which was found in the sequence of human beta-fibrinogen. The synthesized peptide
Tomas Riedel et al.
Blood, 117(5), 1700-1706 (2010-11-26)
Fibrinogen adsorption on a surface results in the modification of its functional characteristics. Our previous studies revealed that fibrinogen adsorbs onto surfaces essentially in 2 different orientations depending on its concentration in the solution: "side-on" at low concentrations and "end-on"