Merck
SAE0203
Anti-V5 Magnetic Beads
Magnetic agarose, Suspension
Szinonimák:
Anti-V5 Tag antibody produced in mouse, V5 Antibody, V5 Tag Antibody, V5 epitope Tag
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.56
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
konjugátum
magnetic beads
Minőségi szint
Forma
suspension
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
The Anti-V5 Magnetic Beads are prepared using an affinity-purified anti-V5 antibody produced in mouse conjugated to cyanogen bromide-activated magnetic beads at a protein-to-bead ratio of approximately 2 mg/mL. The Anti-V5 antibody specifically recognizes an epitope located on V5-tagged fusion proteins. It offers specific reactivity with both N-terminal and C-terminal V5-tagged fusion proteins and is suitable for immunoprecipitation or immunoaffinity purification. These magnetic beads can be used for purifying expressed V5-tagged fusion proteins from bacterial lysates, mammalian lysates, or transfected cells and to study protein topology, characterize, and identify new proteins, protein complexes, and associated proteins.
Alkalmazás
Anti-V5 magnetic beads have been used for the purification of V5-tagged proteins using the process of immunoprecipitation.
Tulajdonságok és előnyök
  • Beads are prepared with an affinity-purified anti-V5 antibody.
  • Monoclonal Anti-V5 antibody is produced by fusing mouse myeloma cells and splenocytes from a BALB/c mouse.
  • Protein-to-bead ratio is approximately 2 mg/mL.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mitochondrial amidoxime-reducing component 1 p.Ala165Thr increases protein degradation mediated by the proteasome
Tanmoy Dutta et al.
Liver International : Official Journal of the International Association For the Study of the Liver (2024)