Merck
SAE0200
MycoPolyzyme
for use with yeast and fungal lysis, free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.77
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
Jellemzők
DNA free
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Lytic Enzyme Mixture is a mix of two enzymes: lyticase and chitinase, which have been proven useful in fungal and yeast lysis for microbiome studies. Lyticase is preferred to digest cell walls of yeast and generate spheroplasts from fungi for transformation. Chitinases have been detected in many microorganisms and in plants. In fungi, chitinases assist in morphogenesis, to break down the inherent chitin content of fungal cell walls. Plant chitinases help in resistance to fungal attack and counteracting fungal growth, by targeting those same fungal cell walls. In bacteria, bacterial chitinases assist in utilizing chitin as a carbon source and as an energy source. The mixture of the two enzymes has also been tested to ensure absence of microbial DNA.
Alkalmazás
The study of microbial communities has been revolutionized in recent years by the widespread adoption of culture independent analytical techniques such as 16S rRNA gene sequencing and metagenomics. Since DNA contamination during sample preparation is a major problem of these sequence-based approaches, DNA extraction reagents free of DNA contaminants are essential. Lytic Enzyme Mixture undergoes strict quality control testing to ensure the absence of detectable levels of contaminating microbial DNA using 35 cycles PCR amplification of 16S and 18S rDNA using universal primer sets.
Egyéb megjegyzések
The enzymes in Lytic Enzyme Mixture are:
  • Lyticase
  • Chitinase
The enzymes are tested for absence of contaminating microbial DNA using 16S and 18S PCR amplification.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Enzymatic cell lysis and protoplast prep processes demystified, revealing complex enzymatic reactions during sample preparation.