Merck
S5059
SigmaSpin Sequencing Reaction Clean-Up
post-reaction clean-up columns
Szinonimák:
sequencing clean up columns
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41106300
NACRES:
NA.52
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 70 ea
hasznos térfogat
100 μL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Alkalmazás
Ideal for removing dye-terminator nucleotides and primers from sequencing reactions and radiolabeled nucleotides, primers, and fluorescent dyes from nucleic acid probe labeling reactions.
SigmaSpin Sequencing Reaction Clean-Up has been used in the synthesis of antisense RNA probe.
Egyéb megjegyzések
For additional information, please see www.sigma-aldrich.com/sequencing.
SigmaSpin Post-Reaction Clean-Up Columns are ideal for lower throughput applications, such as clean-up of probe labeling reactions or small numbers of sequencing reactions. These columns can accept sample volumes up to 100 μL. Each column comes with a collection tube to collect the DNA during centrifugation.
SigmaSpin Post-Reaction Clean-Up columns provide a fast, simple, and highly efficient method for removing unincorporated dyes, excess salts, and other interfering reaction components. Each column is packed with a pre-hydrated size-exclusion resin, equilibrated with molecular biology grade water, and supplied in our unique column design. The column also includes a snap-cap bottom seal and an o-ring containing screw-cap to ensure that the resin remains hydrated. SigmaSpin has been tested in high-throughput genome centers and core facilities with ABI PRISM® 3700, 3100, 310 and 377. Each well can accept sample volumes up to 20 μL.
Jogi információk
ABI PRISM is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
SigmaSpin is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Seong Hyeok Cho et al.
Biochemical and biophysical research communications, 498(3), 431-436 (2018-03-03)
The goal of this study is to determine the anti-cancer mechanism of Cordycepin in A549 Cisplatin-Resistance (CR) lung cancer cells. Cordycepin inhibited the viability of A549CR cells in a dose-dependent manner. The cell inhibition was due to induction of apoptosis
Martin R Silic et al.
Genetics, 215(4), 1067-1084 (2020-06-18)
The roles of bioelectric signaling in developmental patterning remain largely unknown, although recent work has implicated bioelectric signals in cellular processes such as proliferation and migration. Here, we report a mutation in the inwardly rectifying potassium channel (kir) gene, kcnj13/kir7.1
Kateřina Švehlová et al.
Nucleic acids research, 44(22), 10789-10803 (2016-10-30)
A fundamental motif in canonical nucleic acid structure is the base pair. Mutations that disrupt base pairs are typically destabilizing, but stability can often be restored by a second mutation that replaces the original base pair with an isosteric variant.
High-resolution in situ hybridization to whole-mount zebrafish embryos.
Thisse C and Thisse B
Nature Protocols, 3(1), 59-69 (2008)
Ray Chang et al.
Acta biomaterialia, 111, 221-231 (2020-05-23)
Gene transfection is important in biotechnology and is used to modify cells intrinsically. It can be conducted in cell suspension or after cell adhesion, where the efficiency is dependent on many factors such as the type of nanocarrier used and