Merck
MTCM710045
MTC Bio Positively Charged Microscope Slides
45° cut corners, frosted on one end, 25 x 75mm
Szinonimák:
MTC Bio M7100-45, glass slide, sample slide, slide
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41122600
NACRES:
NB.15
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Anyagok
glass
kiszerelés
pack of 72 ea
gyártó/kereskedő neve
MTC Bio M7100-45
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
MTC microscope slides have a positive charge that makes the surface ideal for cell, tissue and general sample adhesion. Typical samples have a negative charge and are therefore attracted to the positively charged slide surface, significantly reducing “float”. Slides are made of high-clarity glass and are compatible with most printers. Slides are packaged in a Class 10 cleanroom for ultra-clean, dust-free performance.
Microscope slides, positive charged, 45° corners, frosted on one end, 25 x 75mm, 72/pk
Tulajdonságok és előnyök
  • Positive charged for cell adhesion
  • Frosted on one end
  • Choose 90° or 45° cut corners
Jogi információk
MTC is a trademark of MTC Bio
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)