Merck
MAK546
Glycerol 3-Phosphate (G3P) Assay Kit
sufficient for 200 colorimetric tests
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41116104
NACRES:
NA.84
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
észlelési módszer
colorimetric
vonatkozó betegség(ek)
endocrinological disorders, diabetes; obesity; neurological disorders; cardiovascular diseases; gastrointestinal diseases
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Glycerol 3-Phosphate (G3P) is an important intermediate in glycolysis metabolic pathway. Animals, fungi, and plants use G3P to produce ATP. It is used to regenerate NAD+ in brain and skeletal muscle cells. G3P has been linked to lipid imbalance diseases such as obesity. ​
The G3P Assay Kit uses a red substrate to quantify the concentration of G3P, which is proportional to the concentration of hydrogen peroxide formed in the enzyme coupling reaction cycle. The kit is an optimized "mix and read" format that is compatible with HTS applications. The limit of detection for this assay is 12.5 µM G3P in 100 µL assay volume.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Kapcsolódó tartalom