Merck
MAK494
Creatine Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Szinonimák:
Creatine Quantification Kit
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.84
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
alkalmazás(ok)
food and beverages
észlelési módszer
colorimetric
fluorometric
vonatkozó betegség(ek)
neurological disorders; musculoskeletal disorders; genitourinary disorders; neurodegenerative disorders
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Creatine is present in vertebrates and helps to supply energy to muscle. In humans and animals, approximately half of creatine originates from food (mainly from fresh meat). Creatine supplementation has been investigated as a possible therapeutic approach for the treatment of muscular, neuromuscular, neurological and neurodegenerative diseases.
Alkalmazás
The kit is suitable for creatine determination in biological samples (e.g. serum, plasma, urine, saliva etc).
Biokémiai/fiziológiai hatások
The Creatine Assay Kit is based on enzymatic reactions leading to formation of a pink colored product. The optical density at 570 nm or fluorescence intensity at λEx = 530 nm/λEm = 590 nm is directly proportional to the creatine concentration in the sample.
Tulajdonságok és előnyök
  • Linear detection range 4 to 1000 µM (colorimetric) or 0.5 to 50 µM (fluorometric).
  • Simple procedure allows for reliable quantitation of creatine within 30 minutes.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Kapcsolódó tartalom