Merck
MAK478
α-Amylase Activity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Szinonimák:
Assay Kit for Amylase Activity
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.84
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
alkalmazás(ok)
agriculture
food and beverages
észlelési módszer
colorimetric
vonatkozó betegség(ek)
endocrinological disorders; gastrointestinal diseases; genitourinary disorders
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kapcsolódó kategóriák
Általános leírás
Amylase belongs to the family of glycoside hydrolase enzymes that break down starch into glucose molecules by acting on α-1,4- glycosidic bonds. The α-amylases cleave at random locations on the starch chain, ultimately yielding maltotriose and maltose, glucose and "limit dextrin" from amylose and amylopectin. In mammals, α-amylase is a major digestive enzyme. Increased enzyme levels in humans are associated with salivary trauma, mumps due to inflammation of the salivary glands, pancreatitis, and renal failure.
Alkalmazás
The kit is suitable for the determination of α-amylase activity in blood, saliva, urine, grains, and other agricultural samples.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Simple, direct, and automation-ready procedures for measuring amylase activity are very desirable. The α-Amylase Activity Assay Kit method involves two steps. First, α -amylase in the sample hydrolyses starch and the product is rapidly converted to glucose by α-glucosidase and hydrogen peroxide by glucose oxidase. Next, the hydrogen peroxide concentration is determined with a colorimetric reagent at 585 nm.
Tulajdonságok és előnyök
  • The linear detection range of the kit is 0.3 to 50 U/L α-amylase.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)