Merck
MAK354
Homocysteine Assay Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
Szinonimák:
Homocysteine Quantitation Kit
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
12161503
NACRES:
NA.84
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
használat
sufficient for 100 fluorometric tests
észlelési módszer
fluorometric
vonatkozó betegség(ek)
cardiovascular diseases
Általános leírás
Homocysteine is a non-proteogenic amino acid synthesized intracellularly by removal of the N-methyl group from the essential amino acid methionine. Homocysteine is exported from cells into the blood, where it exists mainly as an oxidized disulfide species, either as a dimer or bound to cysteine residues of serum proteins. The reduced form of homocysteine (‘free′ homocysteine) can be metabolized into cysteine via the transsulfuration pathway; however, it can also undergo intramolecular cyclization, forming the highly reactive pro-oxidant homocysteine thiolactone. Subsequent N-homocysteinylation of protein lysine residues by the reactive thiolactone disrupts protein conformation, leading to formation of cytotoxic protein aggregates. Homocysteinylated proteins may also act as autoantigens, triggering arterial inflammation and atherosclerosis. Elevated plasma homocysteine concentration is a clinical biomarker for increased risk of cardiovascular disease, ischemic stroke and myocardial infarction. Severely elevated homocysteine levels (hyperhomocysteinemia) are correlated with a 4-fold increase in mortality due to heart attack and a 16-fold increase in the likelihood of recurrent stroke.
Alkalmazás
Suitable for the determination of total homocysteine concentration in plasma or serum.
Biokémiai/fiziológiai hatások
The Homocysteine Assay Kit allows for quantification of total homocysteine in biological fluids such as plasma and serum. The assay is based on the reduction of homocysteine disulfides to free homocysteine, which is cleaved by a homocysteine-selective enzyme, generating an intermediate product. The intermediate reacts with a probe solution to form a stable fluorophore that emits in the far-red spectrum (λex = 658 nm/λem = 708 nm).  The assay is not affected by physiological concentrations of other biological thiols (such as cysteine, methionine and glutathione), is high-throughput adaptable and can detect as low as 5 μM homocysteine.
Tulajdonságok és előnyök
Compatible with high-throughput handling systems.
Piktogramok
Health hazardCorrosion
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Kapcsolódó tartalom