Merck
MAK173
Universal Fluorometric Kinase Assay Kit
sufficient for 250 fluorometric tests
Szinonimák:
Universal Kinase Test Kit
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
EC-szám:
UNSPSC kód:
12161503
NACRES:
NA.84
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
használat
sufficient for 250 fluorometric tests
észlelési módszer
fluorometric
vonatkozó betegség(ek)
endocrinological disorders, diabetes; neurological disorders; cardiovascular diseases; cancer
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Protein kinases are the enzymes that catalyze the transfer of phosphate group from a phosphate donor to an acceptor in a substrate protein. Kinases are of great interest to researchers due to their role in cell signaling and their roles in disease states.
Most of the commercial protein kinase assay kits are based on monitoring either phosphopeptide formation or the ATP depletion. Kinase assays that rely on the detection of phosphopeptides require significant effort to identify an optimized peptide for the specific kinase of interest. The ATP depletion method suffers various interferences due to inhibition or activation of luciferase by compounds found in the biological matrix.
Alkalmazás
Suitable for the determination of kinase activity and for screening and identifying kinase inhibitors
Biokémiai/fiziológiai hatások
This Universal Fluorimetric Kinase Assay Kit is based on monitoring ADP formation, which is directly proportional to kinase activity. This enzyme-coupled kit provides a fast, efficient, and homogeneous assay to measure kinase activities. This assay kit is a non-radioactive and non-antibody based method to detect the amount of ADP produced from enzyme reaction without a separation step.
This kit demonstrates high sensitivity (<0.3 μM ADP) and broad ATP tolerance (1-300 μM. This kit can be utilized for determining kinase Michaelis-Menten kinetics and for screening and identifying kinase inhibitors.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Kapcsolódó tartalom