Merck
M0689
Myelin Basic Protein Antigen from human brain
≥95% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
Myelin Antigen, Myelin Basic Protein
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.32
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
human brain
Minőségi szint
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
technika/technikák
ELISA: suitable
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... MBP(4155)
Általános leírás
Myelin basic protein (MBP) is an 18.5kDa protein encoded by the gene mapped to human chromosome 18q22qter. MBP is a major component of myelin sheath and is highly expressed in central nervous system (CNS).
Alkalmazás
Myelin basic protein antigen from human brain has been used in enzyme-linked immunosorbent spot assays.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Determined using polyclonal and monoclonal antibodies against MBP.
Myelin basic protein (MBP) plays a vital role in formation of myelin sheath and is associated with the various neurological disorders. MBP function as an antigenic target in autoimmune disease experimental allergic encephalomyelitis (EAE). It also has a crucial role to play in human demyelinating diseases including multiple sclerosis (MS). MBP plays an essential role in cytoskeletal turnover and membrane extension. Additionally, it is also involved in Fyn-mediated signaling pathways, sequestration of phosphoinositides and regulation of calcium homoeostasis.
Fizikai forma
Lyophilized from 10mM HCl.
Egyéb megjegyzések
Blood samples from donors were tested and found to be negative for HBsAg, HIV-1 and HIV-2 antibodies, HCV.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Distinct T cell signatures define subsets of patients with multiple sclerosis.
Johnson MC
Neurology? neuroimmunology & neuroinflammation, 3(5), e278-e278 (2016)
Localization of the human myelin basic protein gene (MBP) to region 18q22----qter by in situ hybridization.
Saxe DF
Cytogenetics and Cell Genetics, 39(4), 246-249 (1985)
MyelStones: the executive roles of myelin basic protein in myelin assembly and destabilization in multiple sclerosis.
Vassall KA
The Biochemical Journal, 472(1), 17-32 (2015)