Merck
GE17-3717-47
HiScreen Capto S ImpAct
Cytiva 17-3717-47
Szinonimák:
AKTA column, IEX resin, cation, chromatography cartridge, ion exchange media, mAb separation column, monoclonal antibody polishing column, prepacked column, sulfonate
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
23151817
NACRES:
NA.56
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
ligand
sulfonate group
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 17-3717-47
Mátrix
highly cross-linked agarose with dextran surface extender
átlagos részecskeméret
90 μm (d50V)
cleaning
3-14
Működési tartomány
4-12
Általános leírás
HiScreen Capto S ImpAct (4.7 ml) are prepacked columns for small scale purifications, as well as optimization of methods and parameters, such as sample load and binding conditions. HiScreen Capto S ImpAct columns provide fast, reproducible and easy separations in a convenient format. The columns are best utilized when they are connected to liquid chromatography systems such as ÄKTA systems.
Capto S ImpAct is a BioProcess chromatography medium developed for large-scale purification of biopharmaceutical proteins. Based on the well-established Capto base matrix, it provides many opportunities for improved productivity and straightforward process development. This chromatography medium (resin) is available in a range of different bulk pack sizes and convenient prepacked formats for easy scale-up and process development. As a member of the BioProcess media range, Capto S ImpAct meets industrial demands with security of supply and comprehensive technical and regulatory support.
Tulajdonságok és előnyök
HiScreen Capto S ImpAct columns are prepacked with Capto S ImpAct cation exchange chromatography medium, and are part of our process development platform. The columns are an excellent choice for method optimization and parameter screening.
10 cm bed height of HiScreen columns is designed to allow method optimization and parameter screening.
  • Small bed volume gives fast results and minimal sample/buffer consumption.
  • Easily connected in series to achieve 20 cm bed height.
  • Reproducible results, scalable to BioProcess columns packed with the same chromatography media using the same linear fluid velocity.
  • Prepacked with Capto S ImpAct, a strong cation exchange BioProcess medium, designed for immediate purification and polishing of a wide range of biomolecules, especially monoclonal antibodies.
Elkészítési megjegyzés
Store at 2 to 8°C (20% Ethanol)
Analízis megjegyzés
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Jogi információk
Capto is a trademark of Cytiva
HiScreen is a trademark of Cytiva
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)